(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937427-1G OR937427-5G
APOSOR937427-1GEA 131 EUR
APOSOR937427-1G APOSOR937427-5G
(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile 95%
(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile
Formule: C₆H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03206782
CAS nummer: 33414-62-9