Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tris(2-phenylpyridine)iridium, Ir(ppy)3
OR937441-1G OR937441-250MG
APOSOR937441-1GEA 584 EUR
APOSOR937441-1G APOSOR937441-250MG
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) 95%
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III)
Formule: C₃₃H₂₄IrN₃
MW: 654.79 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039766
CAS nummer: 94928-86-6