N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937475-1G OR937475-5G
APOSOR937475-1GEA 39.5 EUR
APOSOR937475-1G APOSOR937475-5G
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine 95%
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine
Formule: C₆H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144828
CAS nummer: 104678-18-4