1-Penten-3-ylacetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937491-10G OR937491-1G OR937491-5G
APOSOR937491-10GEA 775 EUR
APOSOR937491-10G APOSOR937491-1G APOSOR937491-5G
1-Penten-3-ylacetate 95%
1-Penten-3-ylacetate
Formule: C₇H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093427
CAS nummer: 10500-11-5