3,6-Dimethyl-1-heptyn-3-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937500-1G OR937500-5G
APOSOR937500-1GEA 83.3 EUR
APOSOR937500-1G APOSOR937500-5G
3,6-Dimethyl-1-heptyn-3-ol 95%
3,6-Dimethyl-1-heptyn-3-ol
Formule: C₉H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041608
CAS nummer: 19549-98-5