1-(3-Bromopropyl)pyrrole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937517-1G OR937517-250MG
APOSOR937517-1GEA 250 EUR
APOSOR937517-1G APOSOR937517-250MG
1-(3-Bromopropyl)pyrrole 95%
1-(3-Bromopropyl)pyrrole
Formule: C₇H₁₀BrN
MW: 188.07 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191324
CAS nummer: 100779-91-7