2-(Ethylmethylamino)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937540-1G OR937540-250MG
APOSOR937540-1GEA 622 EUR
APOSOR937540-1G APOSOR937540-250MG
2-(Ethylmethylamino)pyridine 95%
2-(Ethylmethylamino)pyridine
Formule: C₈H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038419
CAS nummer: 77200-12-5