4-Octanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Butylpropylcarbinol, 4-Octyl alcohol
OR937548-25G OR937548-5G
APOSOR937548-25GEA 482 EUR
APOSOR937548-25G APOSOR937548-5G
4-Octanol 97%
4-Octanol
Formule: C₈H₁₈O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014409
CAS nummer: 589-62-8