Glycidyl stearate 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Stearic Acid Glycidyl Ester
OR937562-1G OR937562-25G OR937562-5G
APOSOR937562-1GEA 65.8 EUR
APOSOR937562-1G APOSOR937562-25G APOSOR937562-5G
Glycidyl stearate 90%
Glycidyl stearate
Formule: C₂₁H₄₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059110
CAS nummer: 7460-84-6