Dimethyl citraconate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937568-25G OR937568-5G
APOSOR937568-25GEA 205 EUR
APOSOR937568-25G APOSOR937568-5G
Dimethyl citraconate 95%
Dimethyl citraconate
Formule: C₇H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059306
CAS nummer: 617-54-9