1,1-Dimethoxycyclopentane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Cyclopentanone dimethylketal
OR937569-1G OR937569-5G
APOSOR937569-1GEA 110 EUR
APOSOR937569-1G APOSOR937569-5G
1,1-Dimethoxycyclopentane 95%
1,1-Dimethoxycyclopentane
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060058
CAS nummer: 931-94-2