Tetrahydrofurfuryl propionate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl propionate
OR937571-100G OR937571-25G OR937571-500G
APOSOR937571-100GEA 97.9 EUR
APOSOR937571-100G APOSOR937571-25G APOSOR937571-500G
Tetrahydrofurfuryl propionate 97%
Tetrahydrofurfuryl propionate
Formule: C₈H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047080
CAS nummer: 637-65-0