2-(2-Chloroethoxy)tetrahydropyran 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(2-Chloroethoxy)tetrahydro-2H-pyran
OR937581-25G OR937581-5G
APOSOR937581-25GEA 145 EUR
APOSOR937581-25G APOSOR937581-5G
2-(2-Chloroethoxy)tetrahydropyran 96%
2-(2-Chloroethoxy)tetrahydropyran
Formule: C₇H₁₃ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142761
CAS nummer: 5631-96-9