Heptaethylene glycol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR937598-1G OR937598-5G
APOSOR937598-1GEA 199 EUR
APOSOR937598-1G APOSOR937598-5G
Heptaethylene glycol 98%
Heptaethylene glycol
Formule: C₁₄H₃₀O₈
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002876
CAS nummer: 5617-32-3