3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Methylcyclohexanamine, 1-Amino-3-methylcyclohexane
OR937602-1G OR937602-5G
APOSOR937602-1GEA 95 EUR
APOSOR937602-1G APOSOR937602-5G
3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formule: C₇H₁₅N
Kookpunt: 151 °C
Dichtheid: 0,85 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001494
CAS nummer: 6850-35-7
UN: 2733
ADR: 3+8,II