sec-Butyl-4-hydroxybenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937629-100G OR937629-25G OR937629-5G
APOSOR937629-100GEA 687 EUR
APOSOR937629-100G APOSOR937629-25G APOSOR937629-5G
sec-Butyl-4-hydroxybenzoate 95%
sec-Butyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059626
CAS nummer: 17696-61-6