3-(2-Nitroethenyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937645-10G OR937645-1G OR937645-5G
APOSOR937645-10GEA 971 EUR
APOSOR937645-10G APOSOR937645-1G APOSOR937645-5G
3-(2-Nitroethenyl)pyridine 95%
3-(2-Nitroethenyl)pyridine
Formule: C₇H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191563
CAS nummer: 3156-52-3