Isoamyl acrylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937646-25G OR937646-5G
APOSOR937646-25GEA 505 EUR
APOSOR937646-25G APOSOR937646-5G
Isoamyl acrylate 95%
Isoamyl acrylate
Formule: C₈H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053725
CAS nummer: 4245-35-6