Methyl acetylacrylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937647-1G OR937647-250MG
APOSOR937647-1GEA 366 EUR
APOSOR937647-1G APOSOR937647-250MG
Methyl acetylacrylate 98%
Methyl acetylacrylate
Formule: C₆H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059331
CAS nummer: 4188-88-9