4-Ethoxy-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937675-1G
OR937675-250MG
APOSOR937675-1GEA
159
EUR
APOSOR937675-1G
APOSOR937675-250MG
4-Ethoxy-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Ethoxy-3-methoxybenzyl alcohol
Formule:
C₁₀H₁₄O₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004656 CAS nummer: 61813-58-9 |