2,4-Diethyl-6-methyl-1,3,5-trioxane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937681-1G OR937681-250MG
APOSOR937681-1GEA 0 EUR
APOSOR937681-1G APOSOR937681-250MG
2,4-Diethyl-6-methyl-1,3,5-trioxane 95%
2,4-Diethyl-6-methyl-1,3,5-trioxane
Formule: C₈H₁₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059793
CAS nummer: 117888-04-7