Ethyl-4,5,6,7-tetrahydroisoindole-1-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4,5,6,7-Tetrahydroisoindole-1-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4,5,6,7-Tetrahydroisoindole-1-carboxylate
OR937721-1G OR937721-250MG
APOSOR937721-1GEA 232 EUR
APOSOR937721-1G APOSOR937721-250MG
Ethyl-4,5,6,7-tetrahydroisoindole-1-carboxylate 95%
Ethyl-4,5,6,7-tetrahydroisoindole-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06227773
CAS nummer: 65880-17-3