Propionaldehyde dimethyl acetal 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,1-Dimethoxypropane
OR937730-25G OR937730-1G
APOSOR937730-25GEA 0 EUR
APOSOR937730-25G APOSOR937730-1G
Propionaldehyde dimethyl acetal 95%
Propionaldehyde dimethyl acetal
Formule: C₅H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059307
CAS nummer: 4744-10-9