2-Methyl-6-nitrobenzoyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937743-1G OR937743-5G
APOSOR937743-1GEA 256 EUR
APOSOR937743-1G APOSOR937743-5G
2-Methyl-6-nitrobenzoyl chloride 95%
2-Methyl-6-nitrobenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797116
CAS nummer: 66232-57-3