Propyl-2-furancarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Propyl 2-Furoate, 2-Furoic Acid Propyl Ester, 2-Furancarboxylic Acid Propyl Ester
OR937748-25G OR937748-5G
APOSOR937748-25GEA 227 EUR
APOSOR937748-25G APOSOR937748-5G
Propyl-2-furancarboxylate 95%
Propyl-2-furancarboxylate
Formule: C₈H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00046108
CAS nummer: 615-10-1