9-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937763-25G OR937763-5G
APOSOR937763-25GEA 359 EUR
APOSOR937763-25G APOSOR937763-5G
9-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one 95%
9-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one
Formule: C₉H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059749
CAS nummer: 61751-44-8