Ethyl 2-Hydroxybutyrate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 2-Hydroxybutyrate, 2-Hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-hydroxybutanoate
OR937766-1G OR937766-25G OR937766-5G
APOSOR937766-1GEA 55.5 EUR
APOSOR937766-1G APOSOR937766-25G APOSOR937766-5G
Ethyl 2-Hydroxybutyrate 95%
Ethyl-2-hydroxybutyrate
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014407
CAS nummer: 52089-54-0