2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937784-1G OR937784-5G
APOSOR937784-1GEA 109 EUR
APOSOR937784-1G APOSOR937784-5G
2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
2,2-dimethylbut-3-enoic acid
Formule: C₆H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00196967
CAS nummer: 10276-09-2