Benzyl-2-chloroethyl ether 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937793-1G OR937793-25G OR937793-5G
APOSOR937793-1GEA 0 EUR
APOSOR937793-1G APOSOR937793-25G APOSOR937793-5G
Benzyl-2-chloroethyl ether 98%
Benzyl-2-chloroethyl ether
Formule: C₉H₁₁ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018964
CAS nummer: 17229-17-3