1,4-Dichloro-2-butanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937831-1G OR937831-5G
APOSOR937831-1GEA 122 EUR
APOSOR937831-1G APOSOR937831-5G
1,4-Dichloro-2-butanol 95%
1,4-Dichloro-2-butanol
Formule: C₄H₈Cl₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191343
CAS nummer: 2419-74-1