1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937834-1G OR937834-5G
APOSOR937834-1GEA 57 EUR
APOSOR937834-1G APOSOR937834-5G
1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin 95%
1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin
Formule: C₅H₈N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00186242
CAS nummer: 1801-62-3