2-Methoxy-1-butanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937857-10G OR937857-1G OR937857-5G
APOSOR937857-10GEA 651 EUR
APOSOR937857-10G APOSOR937857-1G APOSOR937857-5G
2-Methoxy-1-butanol 95%
2-Methoxy-1-butanol
Formule: C₅H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 15467-25-1