1-Phenoxy-2-chloropropane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937869-10G OR937869-1G OR937869-5G
APOSOR937869-10GEA 739 EUR
APOSOR937869-10G APOSOR937869-1G APOSOR937869-5G
1-Phenoxy-2-chloropropane 95%
1-Phenoxy-2-chloropropane
Formule: C₉H₁₁ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059488
CAS nummer: 53491-30-8