Acetyl sulphide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Diacetyl Sulphide
OR937895-10G OR937895-1G OR937895-5G
APOSOR937895-10GEA 811 EUR
APOSOR937895-10G APOSOR937895-1G APOSOR937895-5G
Acetyl sulphide 95%
Acetyl sulphide
Formule: C₄H₆O₂S
MW: 118.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008753
CAS nummer: 3232-39-1