Methyl-5-hexenoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR937922-25G OR937922-5G
APOSOR937922-25GEA 366 EUR
APOSOR937922-25G APOSOR937922-5G
Methyl-5-hexenoate 98%
Methyl-5-hexenoate
Formule: C₇H₁₂O₂
Kookpunt: 157 °C
Dichtheid: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671538
CAS nummer: 2396-80-7
UN: 3272
ADR: 3,III