2,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,5-Dimethylcyclohexanol
OR937948-25G OR937948-5G
APOSOR937948-25GEA 285 EUR
APOSOR937948-25G APOSOR937948-5G
2,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
2,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Formule: C₈H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001504
CAS nummer: 3809-32-3