(±)-Camphorquinone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937963-100G OR937963-25G
APOSOR937963-100GEA 314 EUR
APOSOR937963-100G APOSOR937963-25G
(±)-Camphorquinone 98%
(±)-Camphorquinone
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064160
CAS nummer: 10373-78-1