1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(1H-Pyrrol-1-yl)propan-1-ol
OR937967-1G OR937967-250MG
APOSOR937967-1GEA 129 EUR
APOSOR937967-1G APOSOR937967-250MG
1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole 95%
1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole
Formule: C₇H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191453
CAS nummer: 50966-69-3