Hexanophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937978-100G OR937978-25G OR937978-5G
APOSOR937978-100GEA 120 EUR
APOSOR937978-100G APOSOR937978-25G APOSOR937978-5G
Hexanophenone 95%
Hexanophenone
Formule: C₁₂H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009512
CAS nummer: 942-92-7