2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937981-1G OR937981-250MG
APOSOR937981-1GEA 233 EUR
APOSOR937981-1G APOSOR937981-250MG
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 97%
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formule: C₁₀H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11603419
CAS nummer: 866089-28-3