Butyl crotonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Crotonic Acid Butyl Ester
OR937997-100G OR937997-25G OR937997-500G
APOSOR937997-100GEA 271 EUR
APOSOR937997-100G APOSOR937997-25G APOSOR937997-500G
Butyl crotonate 95%
Butyl crotonate
Formule: C₈H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053794
CAS nummer: 7299-91-4