Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (R)-(+)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (+)-1-Ethyl-D-proline Ethyl Ester, Et-D-Pro-OEt
OR938006-1G OR938006-5G
APOSOR938006-1GEA 205 EUR
APOSOR938006-1G APOSOR938006-5G
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₂
MW: 171.24 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671533
CAS nummer: 381670-33-3