3,4-Dimethylcyclohexanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938021-10G OR938021-1G OR938021-5G
APOSOR938021-10GEA 1000 EUR
APOSOR938021-10G APOSOR938021-1G APOSOR938021-5G
3,4-Dimethylcyclohexanone 95%
3,4-Dimethylcyclohexanone
Formule: C₈H₁₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045552
CAS nummer: 5465-09-8