Ethyl-2-methyl-3-furancarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Methyl-3-furancarboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Methyl-3-furoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Methyl-3-furoate
OR938025-1G OR938025-5G
APOSOR938025-1GEA 146 EUR
APOSOR938025-1G APOSOR938025-5G
Ethyl-2-methyl-3-furancarboxylate 95%
Ethyl-2-methyl-3-furancarboxylate
Formule: C₈H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134327
CAS nummer: 28921-35-9