2-Amino-2-oxazoline hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4,5-Dihydrooxazol-2-amine hydrochloride
OR938063-1G OR938063-5G
APOSOR938063-1GEA 256 EUR
APOSOR938063-1G APOSOR938063-5G
2-Amino-2-oxazoline hydrochloride 95%
2-Amino-2-oxazoline hydrochloride
Formule: C₃H₆N₂O
MW: 122.55 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060178
CAS nummer: 375855-07-5