2-Methoxybutyl acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Acetic Acid 2-Methoxybutyl Ester
OR938072-10G OR938072-1G OR938072-5G
APOSOR938072-10GEA 577 EUR
APOSOR938072-10G APOSOR938072-1G APOSOR938072-5G
2-Methoxybutyl acetate 95%
2-Methoxybutyl acetate
Formule: C₇H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797047
CAS nummer: 1173168-18-7