Methyl-4-vinylbenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938080-1G OR938080-5G
APOSOR938080-1GEA 80.4 EUR
APOSOR938080-1G APOSOR938080-5G
Methyl-4-vinylbenzoate 95%
Methyl-4-vinylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017218
CAS nummer: 1076-96-6