Potassium isopropylxanthate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938096-25G
OR938096-5G
APOSOR938096-25GEA
99.3
EUR
APOSOR938096-25G
APOSOR938096-5G
Potassium isopropylxanthate 95%
Potassium isopropylxanthate
Formule:
C₄H₈OS₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004930 CAS nummer: 140-92-1 |