6-(1H-pyrazol-1-yl)nicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-(1H-Pyrazol-1-yl)nicotinic acid
OR938164-1G OR938164-5G
APOSOR938164-1GEA 104 EUR
APOSOR938164-1G APOSOR938164-5G
6-(1H-pyrazol-1-yl)nicotinic acid 97%
6-(1H-pyrazol-1-yl)nicotinic acid
Formule: C₉H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00140749
CAS nummer: 253315-22-9