3-Chloropivalic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938167-25G OR938167-5G
APOSOR938167-25GEA 178 EUR
APOSOR938167-25G APOSOR938167-5G
3-Chloropivalic acid 97%
3-Chloropivalic acid
Formule: C₅H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004195
CAS nummer: 13511-38-1